Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coats, Model 208
Description
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (respirant)
- Sans silicone
- Ajustement optimisé contribuant à plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Spécification
| Type de produit | General Purpose Lab Coat |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu SMS avec traitement antistatique |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Press Studs |
| Type de manchette | Elastic |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Chemicals |
| Afficher plus |