Learn More
Ansell AlphaTec™ Combinaison cousue 1500 PLUS, modèle 103, blanche
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Protection spécialisée : L'AlphaTec™ Combinaison de protection 1500 PLUS Stitched - Modèle 103 fabriquée à partir de SMS matériau protégeant le porteur contre les projections de liquides et les particules, filtrant 99,9 % des particules supérieures à 3 microns
- Respirabilité accrue : La perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau de ce vêtement de protection extérieur contribue à minimiser les risques de stress thermique excessif et à optimiser le confort de celui qui le porte.
- Capacités antistatiques garanties : L'AlphaTec™ Le modèle 103 de la gamme 1500 PLUS Stitched est également testé selon les normes antistatiques EN 1149-5 et AATC 76.
- Ajustement et fonctionnalités améliorés : Sa coupe optimisée assure un confort optimal, avec des caractéristiques supplémentaires telles qu'une fermeture éclair à double sens avec rabat anti-tempête refermable, des passants pour les doigts et des élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopettes à col |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS antistatique |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de taille | Élastique à l’arrière |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Passe-doigt |
| Type de goulot | À collier |
| Afficher plus |