Learn More
Ansell AlphaTec™ Combinaison cousue 1500 PLUS, modèle 103, blanche
Code produit p-200022862 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
18040120 S 1 pièce
18060150 M 1 pièce
18030150 L 1 pièce
18060120 XL 1 pièce
18090130 2XL 1 pièce
18070120 3XL 1 pièce
18010130 XXXXL 1 pièce
18090120 XXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 18040120 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH15S0010302
Offre une protection confortable contre les particules dangereuses dans les environnements critiques.
    • Protection spécialisée : L'AlphaTec™ Combinaison de protection 1500 PLUS Stitched - Modèle 103 fabriquée à partir de SMS matériau protégeant le porteur contre les projections de liquides et les particules, filtrant 99,9 % des particules supérieures à 3 microns
    • Respirabilité accrue : La perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau de ce vêtement de protection extérieur contribue à minimiser les risques de stress thermique excessif et à optimiser le confort de celui qui le porte.
    • Capacités antistatiques garanties : L'AlphaTec™ Le modèle 103 de la gamme 1500 PLUS Stitched est également testé selon les normes antistatiques EN 1149-5 et AATC 76.
    • Ajustement et fonctionnalités améliorés : Sa coupe optimisée assure un confort optimal, avec des caractéristiques supplémentaires telles qu'une fermeture éclair à double sens avec rabat anti-tempête refermable, des passants pour les doigts et des élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopettes à col
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau SMS antistatique
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Élastique
Type de manchette Passe-doigt
Type de goulot À collier
Type de cagoule Sans capuche
Type de bouchon Cremallera bidireccional con solapa antitormentas
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Type de protection CATEGORÍA III CE (Tipo 5, Tipo 6)
Résistance Antistatique, Produits chimiques, Particule
Type de collier Col
Certifications / conformité (Europe) FR ISO 13982-1:2004 + A1:2010 | EN 13034:2005 + A1:2009 | Numéro CE | EN 1073-2:2002 | EN 1149-5:2018 | EN ISO 13688:2013
Sans latex Oui
À utiliser avec (application) Comprobación de superficies corporales, marcado y retoque, pintura o limpieza de herramientas o robots, desembalaje de productos a granel, carga y descarga de equipos de proceso, soporte y mantenimiento de líneas de producción, montaje e inspección de componentes, trabajos relacionados con el amianto, manipulación de polvos, aplicaciones de fibra de vidrio/resina/fibras cerámicas