Learn More
Ansell AlphaTec™ Combinaison cousue 1500 PLUS, modèle 111, blanche
Tous les produits Ansell ProduitsDescrizione
- Protection spécialisée : L'AlphaTec™ Masque 1500 PLUS Stitched - Modèle 111 : offre une résistance chimique légère, protège contre l’amiante et filtre 99,9 % des particules de plus de 3 microns, ainsi que la poussière de brique et de ciment, les aérosols légers et les brouillards.
- Respirabilité accrue : La perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau de cette combinaison de protection en amiante réduit également l'exposition des porteurs au stress thermique.
- Ajustement et fonctionnalités améliorés : Le confort de l'utilisateur est optimisé grâce à la coupe parfaite de cette combinaison de protection, tandis que la capuche en trois parties offre une protection supplémentaire, les passants pour les doigts assurent un maintien sûr et les coutures rouges facilitent l'identification.
- Capacités antistatiques certifiées : L'AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Le modèle 111 est testé selon la norme antistatique EN 1149-5.
Specifica
Specifica
| Type de produit | Salopette à capuche |
| Dimensions | XXXXL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS antistatique |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Passe-doigt, Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?