Learn More
Ansell AlphaTec™ Combinaison cousue STANDARD 1500, modèle 138, blanche
Code produit 18050140 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
18050140 XXXXXXL 1 pièce
18070140 XXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18050140 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH15S0013810
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une protection confortable contre les particules dangereuses dans les environnements industriels courants.
CARACTÉRISTIQUES DU COSTUME
  • Capuches à 3 pièces
  • Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastiques
  • Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions XXXXXXL
Sexe Unisexe
Matériau Tissu SMS
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique à 3 panneaux,
Type de bouchon Cremallera frontal bidireccional con solapa antitormentas
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Type de protection Riesgos de categoría III I Tipo 5/6
Résistance Produits chimiques, Particule
Type de collier Cucho à 3 électrodes
Certifications / conformité (Europe) Número CE|EN ISO 13688:2013|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|EN 1073-2:2002
Sans latex Oui
À utiliser avec (application) Inspección (selección, verificación y marcado), Trabajos relacionados con el amianto, Manipulación de polvos, Mantenimiento general