Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD Couture, Modèle 138, Marine
Code produit 18050120 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XXXXL
XXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
18050120 XXXXL 1 pièce
18030120 XXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18050120 Fournisseur Ansell Code fournisseur NV15S0013808
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une protection confortable contre les particules dangereuses dans les environnements industriels courants.
CARACTÉRISTIQUES DU COSTUME :
  • Capuches à 3 pièces
  • Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastiques
  • Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette à capuche
Dimensions XXXXL
Sexe Unisexe
Matériau Tissu SMS
Couleur Marine
Jetable Réutilisable
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique à 3 panneaux,
Type de bouchon Cremallera bidireccional con solapa antitormentas
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Type de protection CATEGORÍA III CE (Tipo 5, Tipo 6)
Résistance Produits chimiques, Particule
Type de collier Capot élastique
Certifications / conformité (Europe) Número CE|EN ISO 13688:2013|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|EN 1073-2:2002
Sans latex Oui