Learn More
Ansell AlphaTec™ Blouses de laboratoire 2000, modèle 209
Code produit 15925021 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
3XL
Conditionnement:
60 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15925021 3XL 60 pièces
15915021 Standard 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15925021 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH20B0020907
Expédition estimée: 23-12-2026
Cette blouse de laboratoire résistante aux produits chimiques est dotée d'une technologie de laminage microporeux respirant.
  • Barrière de protection éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les risques biologiques particulaires et liquides
  • Confortable à porter avec un tissu perméable à la vapeur d’eau (respirant) pour réduire le risque de stress thermique
  • Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
  • Peu pelucheux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit blouse de laboratoire résistante aux produits chimiques
Dimensions 3XL
Sexe Unisexe
Matériau Laminé en polyéthylène microporeux
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Élastique
Jetable Usage limité
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Modèle Standard Length
Nbre de poches 2
Certifications/Conformité Catégorie CE III, EN 14126