Learn More
Ansell Tablier ALPHATEC™ 2000 STANDARD
Code produit 16604423 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16604423 Universel 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16604423 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH20S0021300
Expédition estimée: 24-06-2027
Tablier avec barrière de protection contre les produits chimiques liquides à faible concentration, liquide& risques biologiques particulaires.
  • Sans silicone
  • Faible peluchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier résistant aux produits chimiques
Dimensions Universel
Matériau Laminé microporeux en polyéthylène non tissé
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de bouchon Attaches
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Nettoyage et préparation des salles blanches, assistance et entretien des lignes de production, entretien des usines et des machines, services vétérinaires
Poids (métrique) 63 gsm
Modèle W20S213
Type de couture Cousu