Description
- Sans silicone
- Faible peluchage
Spécification
Spécification
| Type | Tablier résistant aux produits chimiques |
| Dimensions | Standard |
| Matériau | Laminé microporeux en polyéthylène non tissé |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage limité |
| Type de bouchon | Retour en larme |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | EN ISO 13688:2013, protection corporelle partielle uniquement, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
| Poids (métrique) | 63 gsm |
| Modèle | W20B214 |
| Afficher plus |