Learn More
Ansell Combinaison AlphaTec™ 2000 STANDARD
Code produit 16251422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2XL
3XL
L
M
S
Taille unique
XL
XS
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
XXXXXXXL
XXXXXXXXL
Modèle:
W20B102
W20B103
W20B111
W20B113
W20B122
W20B162
Couleur:
Blanc
Blanc, Vert
Conditionnement:
30 pièces
35 pièces
40 pièces
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Modèle Couleur Conditionnement
16251422 XXXXXL W20B103 Blanc, Vert 40 pièces
16864750 S W20B102 Blanc 40 pièces
16874750 M W20B102 Blanc 40 pièces
16884750 L W20B102 - 40 pièces
17121015 3XL W20B122 - 30 pièces
16894750 XL W20B102 Blanc 40 pièces
16804760 2XL W20B102 Blanc 40 pièces
16814760 3XL W20B102 Blanc 40 pièces
16824760 XXXXL W20B102 Blanc 40 pièces
16834760 XXXXXL W20B102 Blanc 40 pièces
16804770 S W20B113 Blanc 35 pièces
16814770 M W20B113 Blanc 35 pièces
16824770 L W20B113 Blanc 35 pièces
16834770 XL W20B113 Blanc 35 pièces
16844770 2XL W20B113 Blanc 35 pièces
16854770 3XL W20B113 - 35 pièces
16864770 XXXXL W20B113 Blanc 35 pièces
16874770 XXXXXL W20B113 Blanc 35 pièces
16844760 XS W20B111 Blanc, Vert 40 pièces
16854760 XXXXL W20B111 Blanc, Vert 40 pièces
16864760 XXXXXL W20B111 Blanc, Vert 40 pièces
16874760 XXXXXXL W20B111 Blanc, Vert 30 pièces
16884760 XXXXXXXL W20B111 Blanc, Vert 30 pièces
16894760 XXXXXXXXL W20B111 Blanc, Vert 30 pièces
16844780 S W20B162 Blanc 40 pièces
17111015 XS W20B122 Blanc 30 pièces
16854780 M W20B162 Blanc 40 pièces
16864780 L W20B162 Blanc 40 pièces
16874780 XL W20B162 Blanc 40 pièces
16884780 2XL W20B162 Blanc 40 pièces
16894780 3XL W20B162 Blanc 40 pièces
16814790 XXXXXL W20B162 Blanc 40 pièces
16804790 Taille unique W20B162 Blanc 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Code produit 16251422 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH20B0010309
Expédition estimée: 24-06-2027
Combinaisons de protection chimique qui possèdent une barrière protectrice éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration ainsi que les risques biologiques liés aux particules et aux liquides.
  • Confortable à porter avec un tissu perméable à la vapeur d’eau (respirant) pour réduire le risque de stress thermique
  • Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
  • Faible peluchage pour réduire le risque de contamination dans les zones critiques
  • Sans silicone, essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopettes résistantes aux produits chimiques
Dimensions XXXXXL
Sexe Unisexe
Matériau Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé)
Couleur Blanc, Vert
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Elastiqué
Type de manchette Élastique, Passe-doigt
Type de goulot À collier
Type de cagoule Col
Type de bouchon Fermeture éclair avant avec rabat anti-tempête
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Particule, Agents pathogènes transmissibles par le sang, Antistatique
À utiliser avec (application) Nettoyage et préparation des salles blanches, peinture sur le corps notamment l’inspection de surface, assistance et entretien des lignes de production, nettoyage des usines et des machines, entretien des usines et des machines, enquête sur la scène de cr
Modèle W20B103