Learn More
Ansell™ Combinaison AlphaTec™ 2000 STANDARD
Code produit 16884770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
30 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16884770 S 30 pièces
16894770 M 30 pièces
16804780 L 30 pièces
16814780 XL 30 pièces
16824780 2XL 30 pièces
16834780 3XL 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16884770 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur WH20B0015602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.60€
    297.82€ / 30 pièces
    Économisez 155.78€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AlphaTec™ La gamme 2000 STANDARD Bound offre à la fois protection et confort grâce à une protection exceptionnelle contre les liquides et les particules. Idéal pour une large gamme d'applications industrielles grâce à sa faible résistance aux produits chimiques liquides dangereux, sa protection contre les particules, sa protection contre les pesticides et sa fonction de barrière contre les agents biologiques.
Offre à la fois protection et confort grâce à une protection exceptionnelle contre les liquides et les particules.
  • Idéal pour une large gamme d'applications industrielles
  • Répulsion chimique liquide à faible risque, protection contre les particules, protection contre les pesticides et barrière contre les agents biologiques.
  • Barrière protectrice éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les liquides et les risques biologiques particulaires.
  • Confortable à porter grâce à son tissu respirant qui contribue à réduire les risques de coup de chaleur.
  • Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
  • Antistatique, testé selon la norme EN 1149-5
  • Faible peluchage pour réduire le risque de contamination dans les zones critiques
  • Sans silicone, essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopettes ESD dans les environnements contrôlés
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé)
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Type de protection CATÉGORIE CE III
Résistance Produits chimiques, Antistatique, Particule
Type de collier Cagoule
Certifications/Conformité CE CATÉGORIE III (Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Nbre de poches Aucun