Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Jacket & Trouser Set Bound
Code produit 17171015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
40 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17171015 2XL 40 pièces
17141015 M 40 pièces
17151015 L 40 pièces
17161015 XL 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17171015 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH20B0021906
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Protection supérieure contre les pulvérisations de liquides à faible risque et les particules fines, avec des coutures liées pour une protection globale améliorée.
  • Barrière de protection éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les risques biologiques liés aux particules et aux liquides
  • Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
  • Faible peluchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 2XL
Sexe Unisex
Matériau Laminé en polyéthylène microporeux non tissé
Couleur Blanc
Type de bouchon Zipper
Type de couture Lié
Certifications / conformité (Europe) Protection partielle du corps uniquement, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013
Type de produit Chemical-resistant Jacket
Modèle W20B219
À utiliser avec (application) Nettoyage et préparation des salles blanches, assistance et entretien des lignes de production, entretien des usines et des machines, services vétérinaires