Learn More
Ansell Combinaison à surbottes AlphaTec™ 2000 STANDARD
Description
- Barrière de protection éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les risques biologiques liés aux particules et aux liquides
- Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Fa
Spécification
Spécification
| Dimensions | Étalon |
| Matériau | Stratifié en polypropylène non tissé |
| Latex Free | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage limité |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Haut élastique avec liens aux chevilles |
| Type de semelle | Étalon |
| Type de couture | Lié |
| Modèle | W20B406 |
| Afficher plus |