Learn More
Ansell Combinaison à surbottes AlphaTec™ 2000 STANDARD
Code produit 16814800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de semelle:
PVC ESD
Étalon
Conditionnement:
150 paires
200 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de semelle Conditionnement
16814800 PVC ESD 150 paires
16804800 Étalon 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16814800 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH20B0040700
Expédition estimée: 24-06-2027
Surbottes confortables avec un tissu perméable à la vapeur d’eau (respirant) pour réduire le risque de stress thermique.
  • Barrière de protection éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les risques biologiques liés aux particules et aux liquides
  • Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
  • Fa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Étalon
Matériau Stratifié en polypropylène non tissé
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage limité
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Haut élastique avec liens aux chevilles
Type de semelle PVC ESD
Type de couture Lié
Modèle W20B407
À utiliser avec (application) Nettoyage et préparation des salles blanches, assistance et entretien des lignes de production, entretien des usines et des machines, services vétérinaires
Poids (métrique) 63 gsm
Résistance Résistant aux produits chimiques
Type de produit Couvre-chaussures montants pour environnements contrôlés