Learn More
Ansell Ensemble pantalon ALPHATEC™ 2000 STANDARD
Description
- Barrière de protection éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les risques biologiques liés aux particules et aux liquides
- Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Fa
Spécification
Spécification
| Dimensions | Moyen |
| Sexe | Unisexe |
| Type de produit | Pantalon résistant aux produits chimiques |
| Matériau | Stratifié de polyéthylène non tissé microporeux |
| Couleur | Blanc |
| Type de couture | Lié |
| Modèle | W20B301 |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage et préparation des salles blanches, assistance et entretien des lignes de production, entretien des usines et des machines, services vétérinaires |