Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 2000 T-shirts PLUS cousus et collés
Description
Conçue pour permettre à la transpiration de s'évacuer de la combinaison tout en résistant à la saturation en produits chimiques liquides.
- Filtre 100 % des particules jusqu'à une taille de 0,01 micron.
- Barrière de protection éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les risques biologiques liés aux particules et aux liquides
- Confortable à porter grâce à son tissu respirant qui contribue à réduire les risques de coup de chaleur.
- Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Antistatique, testé selon la norme EN 1149-5
- Très faible peluchage, risque de contamination réduit dans les zones critiques
- Sans silicone, essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
- Capuche, poignets et chevilles élastiqués et tunnellisés pour minimiser les risques de peluches et de contamination croisée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pour les environnements contrôlés |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé) |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |