Learn More
Ansell Combinaison AlphaTec™ 2500 STANDARD
Code produit 16844860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
XXXXL
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
30 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16844860 Standard 30 pièces
16854860 Moyen 30 pièces
16864860 Grand 30 pièces
16874860 Très grand 30 pièces
16884860 2XL 25 pièces
16894860 3XL 25 pièces
16804870 XXXXL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16844860 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH25W0012202
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinaisons de protection chimique avec technologie de laminé microporeux durable et respirant et protection de type 4/5/6.
  • Tissu perméable à l’air et à la vapeur d’eau (respirant) pour réduire le risque de stress thermique
  • À très faible peluchage pour réduire le risque de contamination croisée dans les zones critiques
  • Excellente classification pour la protection contre les agents biologiques conformément à la norme EN 14126 et à la norme ASTM F 1671 pour la pénétration de sang, de liquides organiques et d’agents pathogènes à diffusion hématogène
  • Antistatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Transfert de liquides et de solides, fuites, déversements ou autres rejets inattendus, désinfection et assainissement des usines, nettoyage des réservoirs, intervention d’urgence, nettoyage des déversements ou fuites, entretien, environnements contaminés
Hood Type Fixés
Matériau Stratifié microporeux non tissé en polypropylène
Dimensions Standard
Type de produit Combinaison soudée par ultrasons
Type de couture Soudé
Modèle W25W122
Poids (métrique) 65 gsm