Learn More
Ansell Combinaison AlphaTec™ 2500 STANDARD
Description
- Tissu perméable à l’air et à la vapeur d’eau (respirant) pour réduire le risque de stress thermique
- À très faible peluchage pour réduire le risque de contamination croisée dans les zones critiques
- Excellente classification pour la protection contre les agents biologiques conformément à la norme EN 14126 et à la norme ASTM F 1671 pour la pénétration de sang, de liquides organiques et d’agents pathogènes à diffusion hématogène
- Antistatique
Specifications
Specifications
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Transfert de liquides et de solides, fuites, déversements ou autres rejets inattendus, désinfection et assainissement des usines, nettoyage des réservoirs, intervention d’urgence, nettoyage des déversements ou fuites, entretien, environnements contaminés |
| Hood Type | Fixés |
| Matériau | Stratifié microporeux non tissé en polypropylène |
| Dimensions | 3XL |
| Type de produit | Combinaison soudée par ultrasons |
| Type de couture | Soudé |
| Modèle | W25W122 |
| Poids (métrique) | 65 gsm |