Learn More
Ansell Surbottes anti-statiques avec attaches ALPHATEC™ 2500 STANDARD
Description
- Excellente classification du tissu pour la protection contre les agents biologiques conformément à la norme EN 14126 pour la pénétration de sang, de liquides organiques et d’agents pathogènes à diffusion hématogène
- Matériau unique offrant une résistance exceptionnelle et une protection contre les liquides et les particules
- Peu pelucheux : réduction du risque de contamination dans les zones critiques
Spécification
Spécification
| Dimensions | 46 à 48 |
| Matériau | Stratifié de polypropylène non tissé |
| Latex Free | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Haut élastique avec liens aux chevilles |
| Type de semelle | PVC ESD |
| Type de couture | Lié |
| Modèle | W25B407 |
| Afficher plus |