Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Tablier 3000 - Modèle 213
Code produit 31114774 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Attaches
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon
31114774 Attaches
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31114774 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur YE30T0021300
Expédition estimée: 24-06-2027
Barrière de protection multicouche, protection contre de nombreux produits chimiques, en matériau léger et durable
  • Ce AlphaTec™ Le tablier de protection chimique est composé d'un tissu multicouche qui protège contre divers produits chimiques inorganiques et risques biologiques.
  • Sa couleur jaune vif assure une protection individuelle très visible, améliorant la sécurité au travail et préservant le bien-être des travailleurs.
  • Un tablier de protection extrêmement léger, le AlphaTec™ Tablier 3000 - Le modèle 213 reste très confortable, même après une utilisation prolongée.
  • Sa construction en tissu multicouche signifie également que ce tablier résistant aux produits chimiques résiste à l'usure et à la déchirure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier
Dimensions Universel
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Jaune
Jetable Usage unique
Type de bouchon Attaches
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Nbre de poches Néant
Type de couture Sans soudure
Certifications / conformité (Europe) CATÉGORIE CE III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126)