Learn More
Ansell Alphatec™ Tablier 3000 avec manchons soudés par ultrasons - Modèle 243-G01
Code produit 16884940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
XXXXL
Conditionnement:
25 pièces
30 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16884940 XXXXL 25 pièces
16824940 Standard 30 pièces
16834940 Moyen 30 pièces
16844940 Grand 30 pièces
16854940 Très grand 30 pièces
16864940 2XL 25 pièces
16874940 3XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16884940 Fournisseur Ansell Code fournisseur YE30T0024308G01
Expédition estimée: 23-06-2027
Alphatec™ Tablier 3000 à manches soudées par ultrasons avec fermeture velcro à l'arrière neck.
DESIGN CARACTÉRISTIQUES:
  • Tablier à manches avec fermeture velcro au dos, au niveau du cou, et attaché AlphaTec™ 37-676
RECOMMANDÉ POUR :
  • Fuites inattendues, déversements ou autres éclaboussures
  • Chargement et déchargement de camions et de véhicules
  • Chargement de camions et de véhicules
  • Inspection des produits
  • Nettoyage des installations et des machines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier résistant aux produits chimiques
Dimensions XXXXL
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
Type de bouchon Scratch
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 80 gsm
Type de couture Soudé
Certifications / conformité (Europe) CATÉGORIE CE III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 14126)