Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Tablier 3000 avec manches soudées par ultrasons et scotchées
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Le AlphaTec™ Tablier 3000 avec manches soudées par ultrasons et scotchées - La combinaison de protection chimique modèle 214 est fabriquée avec un tissu barrière multicouche, offrant aux porteurs une excellente protection contre plusieurs produits chimiques, y compris les risques inorganiques et biologiques.
- Ces combinaisons de protection chimique jaune vif, très visibles, améliorent la sécurité des travailleurs dans les environnements faiblement éclairés.
- Dotée de coutures soudées et étanches, cette combinaison de protection chimique intégrale offre une barrière efficace contre les liquides et particules nocives.
Spécification
Spécification
| Type | Tablier |
| Dimensions | Moyen |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Usage unique |
| Type de bouchon | Fermeture auto-agrippante (arrière) |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Nbre de poches | Néant |
| Type de couture | Soudées et scellées |
| Afficher plus |