Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Tablier 3000 avec manches soudées par ultrasons et scotchées
Code produit 31114777 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
31114777 Grand
31114775 Standard
31114776 Moyen
31114778 Très grand
31114779 2XL
31114780 3XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31114777 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur YE30T0021404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Barrière chimique multicouche, protège contre de nombreux produits chimiques et améliore la sécurité au travail
  • Le AlphaTec™ Tablier 3000 avec manches soudées par ultrasons et scotchées - La combinaison de protection chimique modèle 214 est fabriquée avec un tissu barrière multicouche, offrant aux porteurs une excellente protection contre plusieurs produits chimiques, y compris les risques inorganiques et biologiques.
  • Ces combinaisons de protection chimique jaune vif, très visibles, améliorent la sécurité des travailleurs dans les environnements faiblement éclairés.
  • Dotée de coutures soudées et étanches, cette combinaison de protection chimique intégrale offre une barrière efficace contre les liquides et particules nocives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier
Dimensions Grand
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Jaune
Jetable Usage unique
Type de bouchon Fermeture auto-agrippante (arrière)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Nbre de poches Néant
Type de couture Soudées et scellées
Certifications / conformité (Europe) CATÉGORIE CE III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126 / ASTM F1671 - Réservé aux États-Unis)