Learn More
Ansell Tablier AlphaTec™ 3000, Universal
Code produit 16865040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universal
Modèle:
Y30W213
Conditionnement:
180 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Modèle Conditionnement
16865040 Universal Y30W213 180 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 16865040 Fournisseur Ansell Code fournisseur YE30W0021300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.30€
    570.43€ / 180 pièces
    Économisez 254.87€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Tablier avec tissu barrière multicouche de protection efficace contre de nombreux produits chimiques.
  • Légères et robustes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universal
Matériau Laminé barrière multicouche non tissé
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Fuites, déversements ou autres rejets inattendus, chargement et déchargement de camions et de véhicules, chargement de camions et de véhicules, inspection de produits, nettoyage des usines et des machines
Poids (métrique) 80 gsm
Modèle Y30W213
Type de couture Soudé