Learn More
Ansell AlphaTec 3000 AVANT AIRline
Code produit 17191045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Modèle:
Y30T755
Y30T755D
Conditionnement:
4 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Modèle Conditionnement
17191045 Standard Y30T755D 4 pièces
16814990 Standard Y30T755 4 pièces
16834990 Grand Y30T755 4 pièces
16824990 Moyen Y30T755 4 pièces
16844990 Très grand Y30T755 4 pièces
16854990 2XL Y30T755 4 pièces
16864990 3XL Y30T755 4 pièces
17101055 Moyen Y30T755D 4 pièces
17111055 Grand Y30T755D 4 pièces
17121055 Très grand Y30T755D 4 pièces
17131055 2XL Y30T755D 4 pièces
17141055 3XL Y30T755D 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17191045 Fournisseur Ansell Code fournisseur YE30T0075502G05
Expédition estimée: 17-06-2027
Combinaison de protection chimique encapsulée destinée aux systèmes alimentés à adduction/apport d’air.
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
  • Différentes manches disponibles, notamment des manchettes doubles et des gants de protection chimique attachés en permanence.
  • Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par arrivée d’air et un silencieux SMC garantit que le bruit à l’intérieur de la combinaison est toujours inférieur à 70 dB (même avec un débit d’air maximum).
  • Le régulateur monté sur la ceinture/combinaison complet avec un sifflet avertisseur de faible débit permet de fixer le régulateur AVANT STS sur la combinaison et de le retirer pour le réutiliser, ce qui permet de le nettoyer et de le décontaminer.
  • Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
  • Chaussettes attachées avec surchaussures élastiques - Les chaussettes sont conçues pour être portées à l’intérieur des bottes de protection chimique avec les surchaussures portées à l’extérieur pour réduire la possibilité d’infiltration de produits chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Systèmes alimentés en air
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions Standard
Type de produit Combinaisons de protection chimique encapsulées pour utilisation avec des systèmes à alimentation en air.
Type de couture Soudées et scellées
Modèle Y30T755D
Poids (métrique) 80 gsm