Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT Ligne d'air soudée par ultrasons et scotchée
Code produit 16894980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16894980 3XL 4 pièces
16894970 Standard 4 pièces
16814980 Moyen 4 pièces
16834980 Grand 4 pièces
16854980 Très grand 4 pièces
16874980 2XL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16894980 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur YE30T0075407
Expédition estimée: 17-06-2027
AlphaTec™ 3000 AVANT La combinaison AIRline, soudée par ultrasons et scotchée, est une combinaison entièrement encapsulée conçue pour être utilisée en combinaison avec la AlphaTec™ AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
Combinaison entièrement encapsulée conçue pour être utilisée avec le dispositif fixé de manière permanente MICROCHEM™ AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
  • Il comprend un système de ventilation à canaux d'air.
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
  • La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
  • Différentes manches disponibles, notamment des manchettes doubles et des gants de protection chimique attachés en permanence.
  • Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison reste toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal).
  • Régulateur monté sur combinaison/ceinture, avec sifflet d'avertissement de faible débit. AVANT STS Le régulateur peut être monté sur la combinaison et retiré pour être réutilisé, à condition que le nettoyage et la décontamination soient autorisés.
  • Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
  • Chaussettes attachées avec surchaussures élastiques - Les chaussettes sont conçues pour être portées à l’intérieur des bottes de protection chimique avec les surchaussures portées à l’extérieur pour réduire la possibilité d’infiltration de produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5)
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Transfert de liquides et de solides entre cuves et équipements de traitement. Ouverture et vidange des pompes, vannes et conduites. Remplissage, mélange et chargement de matières premières. Mélange ou chargement de produits chimiques. Nettoyage des installations et des machines. Gestion des fuites, déversements et autres rejets accidentels. Chargement et déchargement de camions et de véhicules. Inspection des produits.
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions 3XL
Type de cheville Bottes chaussettes intégrées avec semelle antidérapante en PVC
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Gants de protection chimique à double manchette et à fixation permanente
Jetable Réutilisable
Sexe Unisexe
Type de goulot Cagoule
Nbre de poches Aucun
Résistance Chimique I Radioactif I Antistatique
Type de couture SOUDÉ PAR ULTRASONIE ET COLLÉ