Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT AIRline Soudé par ultrasons et rubané G05
Description
Combinaison entièrement encapsulée conçue pour être utilisée avec le dispositif fixé de manière permanente MICROCHEM™ AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
- Il comprend un système de ventilation à canaux d'air.
- Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
- Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
- La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
- Différentes manches disponibles, notamment des manchettes doubles et des gants de protection chimique attachés en permanence.
- Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison reste toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal).
- Régulateur monté sur combinaison/ceinture, avec sifflet d'avertissement de faible débit. AVANT STS Le régulateur peut être monté sur la combinaison et retiré pour être réutilisé, à condition que le nettoyage et la décontamination soient autorisés.
- Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
- Chaussettes attachées avec surchaussures élastiques - Les chaussettes sont conçues pour être portées à l’intérieur des bottes de protection chimique avec les surchaussures portées à l’extérieur pour réduire la possibilité d’infiltration de produits chimiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Transfert de liquides et de solides entre cuves et équipements de traitement. Ouverture et vidange des pompes, vannes et conduites. Remplissage, mélange et chargement de matières premières. Mélange ou chargement de produits chimiques. Nettoyage des installations et des machines. Gestion des fuites, déversements et autres rejets accidentels. Chargement et déchargement de camions et de véhicules. Inspection des produits. |
| Hood Type | Entièrement encapsulée |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Dimensions | 3XL |
| Type de cheville | Bottes chaussettes intégrées avec semelle antidérapante en PVC |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Type de manchette | Gants de protection chimique à double manchette et à fixation permanente |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |