Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Code produit 17141065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17141065 Moyen 4 pièces
17161065 Grand 4 pièces
17181065 Très grand 4 pièces
17121065 Standard 4 pièces
17101075 2XL 4 pièces
17121075 3XL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17141065 Fournisseur Ansell Code fournisseur YE30T00075703G05
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinaison de protection chimique encapsulée destinée aux systèmes alimentés à adduction/apport d’air.
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • La conception avec visière panoramique garantit un bon champ de vision pour le porteur.
  • Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison est toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal). 
  • Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Transfert de liquides et de solides entre des cuves et des réservoirs et des équipements de traitement, ouverture et vidange de pompes, de vannes ou de conduites, remplissage, mélange et chargement de matières premières, mélange ou chargement de produits chimiques, nettoyage d’installations et de machines, fuites inattendues, déversements ou autres rejets, chargement et déchargement de camions et de véhicules, inspection de produits
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions Moyen
Type de produit Combinaisons de protection chimique encapsulées pour utilisation avec des systèmes à alimentation en air.
Type de couture Soudées et scellées
Modèle Y300757D
Poids (métrique) 80 gsm