Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soudé par ultrasons et rubané
Code produit 16894990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grand
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16894990 Moyen 4 pièces
16815000 Grand 4 pièces
16835000 XL 4 pièces
16855000 2XL 4 pièces
16875000 3XL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16894990 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur YE30T00075603
Expédition estimée: 17-06-2027
AlphaTec™ La combinaison 3000 AVANT2 AIRline, soudée par ultrasons et scellée par ruban adhésif, est une combinaison encapsulée conçue pour être utilisée avec le système intégré de manière permanente. AlphaTec™ et AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
Combinaison encapsulée conçue pour  être utilisée avec le dispositif fixé de manière permanente AlphaTec™ et AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
  • Comprend un système de ventilation interne par canaux d'air. 
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
  • La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
  • Une gamme d’options de manchettes disponibles, y compris des manchettes doubles et des gants de protection chimique fixés en permanence
  • Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison reste toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal).
  • Régulateur monté sur combinaison/ceinture, avec sifflet d'avertissement de faible débit. AVANT STS Le régulateur peut être monté sur la combinaison et retiré pour être réutilisé, à condition que le nettoyage et la décontamination soient autorisés.
  • Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
  • Chaussettes attachées avec surchaussures élastiques - Les chaussettes sont conçues pour être portées à l’intérieur des bottes de protection chimique avec les surchaussures portées à l’extérieur pour réduire la possibilité d’infiltration de produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CATÉGORIE CE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Couleur Jaune
Hood Type Face élastique attachée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions Moyen
Type de cheville Chaussettes attachées
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Double
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Ouverture et drainage des pompes, vannes ou conduites, remplissage, mélange et chargement des matières premières Environnements contaminés Manutention chimique Transfert de liquides et solides Chargement et déchargement d’équipements de procédé Collecte d’échantillons de matières premières Concentration de mélange et palette Réponse des matières dangereuses Assemblage et démontage de grandes tuyaux
Sexe Unisexe
Type de goulot Capuche
Nbre de poches Aucun
Type de produit Vêtements de protection chimique
Type de protection CATÉGORIE III DE CE
Résistance Antistatique
Type de couture Soudé
Stérilité Non stérile
Type de taille Non élastique