Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soudé par ultrasons et rubané G01
Description
Combinaison encapsulée conçue pour être utilisée avec le dispositif fixé de manière permanente AlphaTec™ et AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
- Comprend un système de ventilation interne par canaux d'air.
- Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
- Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
- La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
- Une gamme d’options de manchettes disponibles, y compris des manchettes doubles et des gants de protection chimique fixés en permanence
- Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison reste toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal).
- Régulateur monté sur combinaison/ceinture, avec sifflet d'avertissement de faible débit. AVANT STS Le régulateur peut être monté sur la combinaison et retiré pour être réutilisé, à condition que le nettoyage et la décontamination soient autorisés.
- Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
- Chaussettes attachées avec surchaussures élastiques - Les chaussettes sont conçues pour être portées à l’intérieur des bottes de protection chimique avec les surchaussures portées à l’extérieur pour réduire la possibilité d’infiltration de produits chimiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Couleur | Jaune |
| Hood Type | Face élastique attachée |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Dimensions | 3XL |
| Type de cheville | Rabats de botte |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Type de manchette | Double |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Ouverture et vidange des pompes, vannes et conduites. Remplissage, mélange et chargement de matières premières. Environnements contaminés. Manipulation de produits chimiques. Transfert de liquides et de solides. Chargement et déchargement des équipements de production. Prélèvement d'échantillons de matières premières. Concentration, mélange et palettisation. Intervention en cas de matières dangereuses. Montage et démontage de canalisations de grande taille. |
| Afficher plus |