Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soudé par ultrasons et rubané G01
Description
Combinaison entièrement encapsulée conçue pour être utilisée avec le dispositif fixé de manière permanente MICROCHEM™ AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
- Il comprend un système de ventilation à canaux d'air.
- Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
- Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
- La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
- Différentes manches disponibles, notamment des manchettes doubles et des gants de protection chimique attachés en permanence.
- Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison reste toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal).
- Régulateur monté sur combinaison/ceinture, avec sifflet d'avertissement de faible débit. AVANT STS Le régulateur peut être monté sur la combinaison et retiré pour être réutilisé, à condition que le nettoyage et la décontamination soient autorisés.
- Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
- Chaussettes attachées avec surchaussures élastiques - Les chaussettes sont conçues pour être portées à l’intérieur des bottes de protection chimique avec les surchaussures portées à l’extérieur pour réduire la possibilité d’infiltration de produits chimiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Ouverture et vidange des pompes, vannes et conduites. Remplissage, mélange et chargement de matières premières. Environnements contaminés. Manipulation de produits chimiques. Transfert de liquides et de solides. Prélèvement d'échantillons de matières premières. Concentration, mélange et palettisation. Intervention en cas de matières dangereuses. Montage et démontage de canalisations de grande taille. Chargement et déchargement d'équipements de production. |
| Hood Type | Entièrement encapsulée |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Dimensions | Standard |
| Type de cheville | Chaussettes intégrées avec rabat élastique sur la botte |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Type de manchette | Menottes doubles, passant pour les doigts et le pouce |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |