Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soudé par ultrasons et rubané G01
Code produit 17191065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17191065 2XL 4 pièces
17111065 Standard 4 pièces
17131065 Moyen 4 pièces
17151065 Grand 4 pièces
17171065 Très grand 4 pièces
17111075 3XL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17191065 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur YE30T00075706
Expédition estimée: 29-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soudé par ultrasons et scotché G01 est une combinaison entièrement encapsulée avec régulateur d'air permanent.
Combinaison entièrement encapsulée conçue pour être utilisée avec le dispositif fixé de manière permanente MICROCHEM™ AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
  • Il comprend un système de ventilation à canaux d'air.
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
  • La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
  • Différentes manches disponibles, notamment des manchettes doubles et des gants de protection chimique attachés en permanence.
  • Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison reste toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal).
  • Régulateur monté sur combinaison/ceinture, avec sifflet d'avertissement de faible débit. AVANT STS Le régulateur peut être monté sur la combinaison et retiré pour être réutilisé, à condition que le nettoyage et la décontamination soient autorisés.
  • Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
  • Chaussettes attachées avec surchaussures élastiques - Les chaussettes sont conçues pour être portées à l’intérieur des bottes de protection chimique avec les surchaussures portées à l’extérieur pour réduire la possibilité d’infiltration de produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Ouverture et vidange des pompes, vannes et conduites. Remplissage, mélange et chargement de matières premières. Environnements contaminés. Manipulation de produits chimiques. Transfert de liquides et de solides. Prélèvement d'échantillons de matières premières. Concentration, mélange et palettisation. Intervention en cas de matières dangereuses. Montage et démontage de canalisations de grande taille. Chargement et déchargement d'équipements de production.
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions 2XL
Type de cheville Chaussettes intégrées avec rabat élastique sur la botte
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Menottes doubles, passant pour les doigts et le pouce
Jetable Réutilisable
Sexe Unisexe
Type de goulot Cagoule
Nbre de poches Aucun
Résistance Chimique | Radioactif | Antistatique
Type de couture SOUDÉ PAR ULTRASONIE ET COLLÉ