Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soudé par ultrasons et rubané G05
Code produit 17151055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2XL
3XL
Grand
L/XL
Moyen
Standard
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17151055 Standard 4 pièces
17161055 Moyen 4 pièces
17171055 Grand 4 pièces
17181055 L/XL 4 pièces
17191055 2XL 4 pièces
17101065 3XL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17151055 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur YE30T00075602G05
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AlphaTec™ Combinaison encapsulée 3000 AVANT2 AIRline G05 soudée par ultrasons et scotchée, conçue pour être utilisée avec le système intégré permanent AlphaTec™ et AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
Combinaison encapsulée conçue pour  être utilisée avec le dispositif fixé de manière permanente AlphaTec™ et AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
  • Comprend un système de ventilation interne par canaux d'air. 
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
  • La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
  • Une gamme d’options de manchettes disponibles, y compris des manchettes doubles et des gants de protection chimique fixés en permanence
  • Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison reste toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal).
  • Régulateur monté sur combinaison/ceinture, avec sifflet d'avertissement de faible débit. AVANT STS Le régulateur peut être monté sur la combinaison et retiré pour être réutilisé, à condition que le nettoyage et la décontamination soient autorisés.
  • Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
  • Chaussettes attachées avec surchaussures élastiques - Les chaussettes sont conçues pour être portées à l’intérieur des bottes de protection chimique avec les surchaussures portées à l’extérieur pour réduire la possibilité d’infiltration de produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Ouverture et vidange des pompes, vannes et conduites. Remplissage, mélange et chargement de matières premières. Environnements contaminés. Manipulation de produits chimiques. Transfert de liquides et de solides. Chargement et déchargement des équipements de production. Prélèvement d'échantillons de matières premières. Concentration, mélange et palettisation. Intervention en cas de matières dangereuses. Montage et démontage de canalisations de grande taille.
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions Standard
Type de cheville Chaussettes intégrées avec rabat élastique sur la botte
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Menottes doubles, passant pour les doigts et le pouce
Jetable Réutilisable
Sexe Unisexe
Type de goulot Cagoule
Nbre de poches Aucun
Résistance Chimique | Radioactif | Antistatique
Type de couture SOUDÉ ET RUBAN ADHÉSIF