Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline Soudé par ultrasons et rubané - Modèle 756
Description
- Protection spécialisée : La combinaison de protection chimique AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline, soudée par ultrasons et scotchée - Modèle 756, a prouvé qu'elle protège les porteurs contre plus de 200 produits chimiques.
- Fonctionnalités améliorées : Cette combinaison de protection intégrale est dotée d'une visière panoramique qui assure un champ de vision dégagé.
- Une véritable polyvalence : La combinaison de protection chimique intégrale AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline, soudée et scellée par ultrasons (modèle 756), est également équipée d'un filtre HEPA, offrant une protection secondaire contre la contamination par les avions et une protection contre les projections de contamination. SMC Le silencieux maintient le bruit dans la combinaison en dessous de 70 dB (même à débit d'air maximal).
- Esthétique réfléchie : De plus, les chaussettes intégrées, munies d'un rabat élastique pour la botte, ont été conçues pour être portées à l'intérieur des bottes de protection chimique, le rabat de jambe restant à l'extérieur, afin de réduire les risques de pénétration de produits chimiques.
- Combinaison intégrale conçue pour être utilisée avec le dispositif fixé de façon permanente AlphaTec™ AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
- Cette combinaison est dotée d'un système de ventilation interne à canaux d'air, de poignets doubles, de passants pour les doigts et les pouces, et du modèle G01. AlphaTec™ 37-676 ou G05 AlphaTec™ 29 à 500 gants.
- Des embouts de bottes attachés avec une version à semelle en PVC antidérapante et un cordon de déclenchement d'urgence sont également disponibles.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Ouverture et vidange des pompes, vannes et conduites ; remplissage, mélange et chargement de matières premières ; environnements contaminés ; manipulation de produits chimiques ; transfert de liquides et de solides ; prélèvement d'échantillons de matières premières ; mélange et palettisation pour la concentration ; intervention en cas de matières dangereuses ; montage et démontage de canalisations de grande taille ; chargement et déchargement d'équipements de production. |
| Hood Type | Entièrement encapsulée |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Dimensions | Standard |
| Type de cheville | Rabat élastique pour bottes |
| Jetable | Réutilisable |
| Sexe | Unisexe |
| Type de produit | Combinaisons de protection chimique encapsulées pour utilisation avec des systèmes à alimentation en air. |
| Afficher plus |