Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline Soudé par ultrasons et rubané - Modèle 756
Code produit 17191085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
4 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17191085 3XL 4 pièces
17131075 Standard 4 pièces
17141075 Standard 4 pièces
17151075 Standard 4 pièces
17161075 Moyen 4 pièces
17171075 Moyen 4 pièces
17191075 Grand 4 pièces
17101085 Grand 4 pièces
17121085 Très grand 4 pièces
17131085 Très grand 4 pièces
17151085 2XL 4 pièces
17161085 2XL 4 pièces
17181085 3XL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17191085 Fournisseur Ansell Code fournisseur YE30TA0075607
Expédition estimée: 01-02-2027
AlphaTec™ La combinaison 3000 Avant2 Airline soudée et scellée par ultrasons est dotée d'une visière panoramique qui assure un champ de vision dégagé et d'un filtre HEPA.
  • Protection spécialisée : La combinaison de protection chimique AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline, soudée par ultrasons et scotchée - Modèle 756, a prouvé qu'elle protège les porteurs contre plus de 200 produits chimiques.
  • Fonctionnalités améliorées : Cette combinaison de protection intégrale est dotée d'une visière panoramique qui assure un champ de vision dégagé.
  • Une véritable polyvalence : La combinaison de protection chimique intégrale AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline, soudée et scellée par ultrasons (modèle 756), est également équipée d'un filtre HEPA, offrant une protection secondaire contre la contamination par les avions et une protection contre les projections de contamination. SMC Le silencieux maintient le bruit dans la combinaison en dessous de 70 dB (même à débit d'air maximal).
  • Esthétique réfléchie : De plus, les chaussettes intégrées, munies d'un rabat élastique pour la botte, ont été conçues pour être portées à l'intérieur des bottes de protection chimique, le rabat de jambe restant à l'extérieur, afin de réduire les risques de pénétration de produits chimiques.
DESIGN CARACTÉRISTIQUES:
  • Combinaison intégrale conçue pour être utilisée avec le dispositif fixé de façon permanente AlphaTec™ AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
  • Cette combinaison est dotée d'un système de ventilation interne à canaux d'air, de poignets doubles, de passants pour les doigts et les pouces, et du modèle G01. AlphaTec™ 37-676 ou G05 AlphaTec™ 29 à 500 gants.
  • Des embouts de bottes attachés avec une version à semelle en PVC antidérapante et un cordon de déclenchement d'urgence sont également disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Ouverture et vidange des pompes, vannes et conduites ; remplissage, mélange et chargement de matières premières ; environnements contaminés ; manipulation de produits chimiques ; transfert de liquides et de solides ; prélèvement d'échantillons de matières premières ; mélange et palettisation pour la concentration ; intervention en cas de matières dangereuses ; montage et démontage de canalisations de grande taille ; chargement et déchargement d'équipements de production.
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions 3XL
Type de cheville Rabat élastique pour bottes
Jetable Réutilisable
Sexe Unisexe
Type de produit Combinaison de protection chimique
Type de protection CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Type de couture Soudées et scellées