Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline Soudé par ultrasons et rubané - Modèle 757
Code produit 17181095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
4 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17181095 Grand 4 pièces
17111095 Standard 4 pièces
17121095 Standard 4 pièces
17141095 Moyen 4 pièces
17151095 Moyen 4 pièces
17171095 Grand 4 pièces
17101105 Très grand 4 pièces
17111105 Très grand 4 pièces
17131105 2XL 4 pièces
17141105 2XL 4 pièces
17161105 3XL 4 pièces
17171105 3XL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17181095 Fournisseur Ansell Code fournisseur YE30TA0075704
Expédition estimée: 25-01-2027
AlphaTec™ Combinaison de protection chimique aéroportuaire Avant2 3000, soudée par ultrasons et scotchée - Modèle 757 avec filtre HEPA offrant une protection secondaire contre la contamination aérienne et une SMC Le silencieux maintient le bruit à l'intérieur d'une combinaison en dessous de 70 dB (même à débit d'air maximal).
  • Protection spécialisée : Le AlphaTec™ Combinaison de protection intégrale AVANT2 AIRline 3000 soudée par ultrasons et scotchée - Modèle 757 testée contre 200 produits chimiques.
  • Une véritable polyvalence : Le filtre HEPA de cette combinaison de protection chimique offre une protection secondaire contre la contamination par voie aérienne et un SMC Le silencieux maintient le niveau sonore à l'intérieur de la combinaison en dessous de 70 dB (même à débit d'air maximal).
  • Esthétique réfléchie : De plus, cette combinaison de protection est munie de chaussettes intégrées avec un rabat élastique sur la botte et est conçue pour être portée à l'intérieur de bottes de protection chimique, le rabat sur la jambe étant porté à l'extérieur afin de réduire les risques de pénétration de produits chimiques.
  • Risques réduits : Le système de déchirure d'urgence de cette combinaison de protection intégrale permet de la retirer rapidement en cas d'urgence ou de détresse excessive pour le porteur.
DESIGN CARACTÉRISTIQUES:
  • Combinaison intégrale conçue pour être utilisée avec le dispositif fixé de façon permanente AlphaTec™ AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
  • Cette combinaison est dotée d'un système de ventilation interne à canaux d'air, de poignets doubles, de passants pour les doigts et les pouces, et du modèle G01. Ansell Solvex Gants (nitrile), G02 Ansell Gants barrières ou G05 AlphaTec™ 29 à 500 gants.
  • Chaussettes intégrées avec rabat élastique sur la botte et cordon de déclenchement d'urgence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Ouverture et vidange des pompes, vannes et conduites ; remplissage, mélange et chargement de matières premières ; environnements contaminés ; manipulation de produits chimiques ; transfert de liquides et de solides ; prélèvement d'échantillons de matières premières ; mélange et palettisation pour la concentration ; intervention en cas de matières dangereuses ; montage et démontage de canalisations de grande taille ; chargement et déchargement d'équipements de production.
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions Grand
Type de cheville Chaussettes intégrées, botte élastique sur rabat
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Systèmes alimentés en air
Sexe Unisexe
Type de goulot Cagoule
Type de produit Combinaison de protection chimique encapsulée
Type de protection CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Type de couture Soudées et scellées