Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline Soudé par ultrasons et rubané - Modèle 757 - G05
Description
- Protection spécialisée : Le AlphaTec™ Combinaison de protection intégrale AVANT2 AIRline 3000 soudée par ultrasons et scotchée - Modèle 757 testée contre 200 produits chimiques.
- Une véritable polyvalence : Le filtre HEPA de cette combinaison de protection chimique offre une protection secondaire contre la contamination par voie aérienne et un SMC Le silencieux maintient le niveau sonore à l'intérieur de la combinaison en dessous de 70 dB (même à débit d'air maximal).
- Esthétique réfléchie : De plus, cette combinaison de protection est munie de chaussettes intégrées avec un rabat élastique sur la botte et est conçue pour être portée à l'intérieur de bottes de protection chimique, le rabat sur la jambe étant porté à l'extérieur afin de réduire les risques de pénétration de produits chimiques.
- Risques réduits : Le système de déchirure d'urgence de cette combinaison de protection intégrale permet de la retirer rapidement en cas d'urgence ou de détresse excessive pour le porteur.
- Combinaison intégrale conçue pour être utilisée avec le dispositif fixé de façon permanente AlphaTec™ AVANT STS Régulateur de compagnie aérienne V.1.
- Cette combinaison est dotée d'un système de ventilation interne à canaux d'air, de poignets doubles, de passants pour les doigts et les pouces, et du modèle G01. Ansell Solvex Gants (nitrile), G02 Ansell Gants barrières ou G05 AlphaTec™ 29 à 500 gants.
- Chaussettes intégrées avec rabat élastique sur la botte et cordon de déclenchement d'urgence.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Ouverture et vidange des pompes, vannes et conduites ; remplissage, mélange et chargement de matières premières ; environnements contaminés ; manipulation de produits chimiques ; transfert de liquides et de solides ; prélèvement d'échantillons de matières premières ; mélange et palettisation pour la concentration ; intervention en cas de matières dangereuses ; montage et démontage de canalisations de grande taille ; chargement et déchargement d'équipements de production. |
| Hood Type | Entièrement encapsulée |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Dimensions | Standard |
| Type de cheville | Chaussettes intégrées, botte élastique sur rabat |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes alimentés en air |
| Sexe | Unisexe |
| Afficher plus |