Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Cagoule Cape 3000 avec visière soudée par ultrasons et scotchée
Code produit 31114789 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Arrêtez-vous
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon
31114789 Arrêtez-vous
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 31114789 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur YE30T0050800
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Tissu barrière protecteur multicouche efficace contre de nombreux produits chimiques, léger et durable
  • AlphaTec™ La capuche 3000 Cape Hood avec visière soudée et scotchée - Modèle 508 est conçue avec un tissu barrière multicouche protecteur, extrêmement efficace contre une gamme de produits chimiques inorganiques nocifs et de risques biologiques.
  • Grâce à leur couleur jaune vif très visible, ces vêtements de protection chimique renforcent la sécurité des travailleurs.
  • Léger et résistant, ce vêtement de protection assure un confort durable et une protection optimale à celui qui le porte.
  • Ce vêtement de protection, peu pelucheux, minimise le risque de contamination du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Hotte avec visière
Dimensions Taille unique
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Jaune
Type de bouchon Arrêtez-vous
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité CATÉGORIE CE III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126)