Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 surbottes soudées par ultrasons et scotchées
Code produit 31114788 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
31114788 Jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31114788 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur YE30T0040600
Expédition estimée: 10-12-2026
Tissu barrière multicouche pour chaussures de sécurité, résistant aux produits chimiques, offrant un confort optimal tout au long de la journée et une protection durable.
  • Le AlphaTec™ Surbottes STANDARD 3000 soudées par ultrasons et scotchées - Modèle 406 : un tissu barrière multicouche protecteur extrêmement efficace contre les produits chimiques inorganiques et les risques biologiques.
  • Ces chaussures de protection sont très visibles grâce à leur couleur jaune vif, ce qui contribue à améliorer la sécurité au travail dans des conditions de faible luminosité.
  • Légères et résistantes par nature, ces surbottes de sécurité offrent un mélange de confort et de protection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Taille unique
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Latex Free Oui
Couleur Jaune
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Ouverture élastique
Type de semelle Étalon
Certifications / conformité (Europe) CE CATÉGORIE III (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, Tipo PB [6]-B, EN 14126
Résistance Résistant aux produits chimiques, Agents pathogènes transmissibles par le sang, Éclaboussures chimiques légères, Particules solides en suspension dans l'air
Type de produit Surchaussures