Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 surchaussures soudées par ultrasons et scotchées
Code produit 31114787 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Ouverture élastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon
31114787 Ouverture élastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31114787 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur YE30T0040000
En stock
Tissu barrière multicouche pour chaussures de travail résistantes aux produits chimiques, offrant une protection individuelle flexible et durable
  • Composé d'un tissu barrière protecteur multicouche, AlphaTec™ Les surchaussures 3000, modèle 400 à soudure ultrasonique et à bande de renfort, offrent une résistance exceptionnelle aux produits chimiques inorganiques et aux risques biologiques.
  • De couleur jaune vif, ces surchaussures offrent non seulement une résistance chimique, mais aussi une haute visibilité dans les environnements sombres, renforçant ainsi la sécurité des travailleurs.
  • De plus, elles figurent parmi les chaussures de protection les plus confortables, légères et robustes du marché.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Taille unique
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Latex Free Oui
Couleur Jaune
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Ouverture élastique
Type de semelle Étalon
Certifications / conformité (Europe) CATÉGORIE CE III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126)
Résistance Résistant aux produits chimiques, Agents pathogènes transmissibles par le sang, Éclaboussures chimiques légères, Particules solides en suspension dans l'air
Type de produit Surchaussures