Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Soudé par ultrasons et rubané - Modèle 121-G02
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Le AlphaTec™ 3000 Soudés par ultrasons& Combinaison de protection à bandes adhésives - Modèle 121-G02 dotée d'une barrière de protection multicouche, capable de résister à une gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques.
- Elle est également conçue avec des systèmes de double fermeture éclair et des poignets doubles, pour une protection barrière encore plus robuste.
- Ce vêtement de protection extérieur reste également très visible dans les environnements peu éclairés, pour une sécurité accrue du porteur et du lieu de travail
- Ce AlphaTec™ La combinaison de protection est également conforme aux normes antistatiques EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Type de produit | Vêtements de protection chimique |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |