Learn More
Ansell Gants en butyle à résistance chimique AlphaTec™ 38-514
Code produit 11711693 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11711693 10 1 paire
11721693 7 1 paire
11947732 11 1 paire
11731693 8 1 paire
11741693 9 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11711693 Fournisseur Ansell Code fournisseur 38514100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les gants en butyle fin offrent une résistance aux produits chimiques agressifs, notamment aux solvants et aux acides forts.
  • Protection contre les aldéhydes, les cétones et les esters ainsi que les acides minéraux concentrés.
  • Flexibles et confortables
  • Forme ergonomique incurvée et naturelle
  • Enfilage facile et parfaite préhension
  • La finition rugueuse garantit une manipulation plus sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications/Conformité EN 374, EN 388, EN 1149
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Catégorie III
Applications Industrial
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Butyle
Poudré Sans poudre
Type de produit Butyl Gloves
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 14 mil
Épaisseur (métrique) 0,35 mm
Norme EN388 EN 388:1000X, EN 388:1000
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ABCIKMPST
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
À utiliser avec (application) Usines chimiques et transport, traitement chimique, manipulation d’acides, d’alcalis, de sels et de cétones
Type de manchette de gant À bord roulé
Grip Design Rugueux
Doublure Non revêtus
Modèle 38-514_10
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,5 cm