Learn More
Ansell Gants en butyle à résistance chimique AlphaTec™ 38-514
Code produit 11721693 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11721693 7 1 paire
11711693 10 1 paire
11947732 11 1 paire
11731693 8 1 paire
11741693 9 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11721693 Fournisseur Ansell Code fournisseur 38514070
Quantité Prix
1 80.70€ / 1 paires
36 72.60€ / 1 paires
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les gants en butyle fin offrent une résistance aux produits chimiques agressifs, notamment aux solvants et aux acides forts.
  • Protection contre les aldéhydes, les cétones et les esters ainsi que les acides minéraux concentrés.
  • Flexibles et confortables
  • Forme ergonomique incurvée et naturelle
  • Enfilage facile et parfaite préhension
  • La finition rugueuse garantit une manipulation plus sûre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications/Conformité EN 374, EN 388, EN 1149
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Catégorie III
Chlorinated Non
Applications Industriel
Coating Material Polymère de butyle
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Butyle
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en butyle
Dimensions 7
Épaisseur (impériale) 14 mil
Épaisseur (métrique) 0,35 mm
Norme EN388 EN 388:1000X, EN 388:1000
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ABCIKMPST
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
À utiliser avec (application) Usines chimiques et transport, traitement chimique, manipulation d’acides, d’alcalis, de sels et de cétones
Type de manchette de gant À bord roulé
Grip Design Rugueux
Couleur de l’ourlet Noir
Doublure Non revêtus
Modèle 38-514_7
Type d’emballage Carton
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,5 cm