Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000
Code produit 17110675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modèle:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
8 pièces
37 product options available for selection
| Code produit | Dimensions | Modèle | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 17110675 | L | G40T151 | 8 pièces |
| 17110645 | XS | G40T111 | 10 pièces |
| 17120655 | M | G40T125D | 8 pièces |
| 17160635 | M | G40T103 | 10 pièces |
| 17170635 | L | G40T103 | 10 pièces |
| 17180635 | XL | G40T103 | 10 pièces |
| 17190635 | 2XL | G40T103 | 10 pièces |
| 17100645 | 3XL | G40T103 | 10 pièces |
| 17190645 | S | G40T125B | 8 pièces |
| 17110655 | M | G40T125B | 8 pièces |
| 17130655 | L | G40T125B | 8 pièces |
| 17150655 | XL | G40T125B | 8 pièces |
| 17170655 | 2XL | G40T125B | 8 pièces |
| 17190655 | 3XL | G40T125B | 8 pièces |
| 17100655 | S | G40T125D | 8 pièces |
| 17120645 | S | G40T121 | 10 pièces |
| 17140655 | L | G40T125D | 8 pièces |
| 17160655 | XL | G40T125D | 8 pièces |
| 17180655 | 2XL | G40T125D | 8 pièces |
| 17100665 | 3XL | G40T125D | 8 pièces |
| 17130665 | S | G40T132 | 12 pièces |
| 17140665 | M | G40T132 | 12 pièces |
| 17150665 | L | G40T132 | 12 pièces |
| 17160665 | XL | G40T132 | 12 pièces |
| 17170665 | 2XL | G40T132 | 12 pièces |
| 17180665 | 3XL | G40T132 | 12 pièces |
| 17100675 | M | G40T151 | 8 pièces |
| 17120675 | XL | G40T151 | 8 pièces |
| 17130675 | 2XL | G40T151 | 8 pièces |
| 17140675 | 3XL | G40T151 | 8 pièces |
| 17190665 | S | G40T151B | 8 pièces |
| 17150675 | S | G40T162 | 10 pièces |
| 17160675 | M | G40T162 | 10 pièces |
| 17170675 | L | G40T162 | 10 pièces |
| 17180675 | XL | G40T162 | 10 pièces |
| 17190675 | 2XL | G40T162 | 10 pièces |
| 17100685 | 3XL | G40T162 | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17110675
Supplier
Ansell
Supplier No.
GR40T0015104
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 24-06-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
- Conçues pour protéger, les caractéristiques innovantes types comprennent les systèmes à double fermeture éclair et les doubles manchettes
- Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
- Un confort amélioré, des manchettes intérieures tricotées et un tissu intérieur de type textile améliorent l’acceptation par les utilisateurs
- Antistatique
Specifications
Specifications
| Dimensions | L |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Couleur | Vert |
| Type de couture | Soudé, Ruban adhésif |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, NFPA 1992 |
| À utiliser avec (application) | Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, de vannes ou de conduites, chargement et déchargement d’équipements de production, prélèvement d’échantillons de matières premières, concentration, mélange et palettisation, réponse aux matières dangereuses, montage et démontage de gros tuyaux |
| Poids (métrique) | 103 gsm |
| Modèle | G40T151 |