Learn More
Ansell AlphaTec 4000 AVANT AIRline
Description
- Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
- La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
- Différentes manches disponibles, notamment des manchettes doubles et des gants de protection chimique attachés en permanence.
- Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par arrivée d’air et un silencieux SMC garantit que le bruit à l’intérieur de la combinaison est toujours inférieur à 70 dB (même avec un débit d’air maximum).
- Le régulateur monté sur la ceinture/combinaison complet avec un sifflet avertisseur de faible débit permet de fixer le régulateur AVANT STS sur la combinaison et de le retirer pour le réutiliser, ce qui permet de le nettoyer et de le décontaminer.
- Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
- Chaussettes attachées avec surchaussures élastiques - Les chaussettes sont conçues pour être portées à l’intérieur des bottes de protection chimique avec les surchaussures portées à l’extérieur pour réduire la possibilité d’infiltration de produits chimiques.
Specifications
Specifications
| Couleur | Vert |
| À utiliser avec (application) | Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites, chargement et déchargement d'équipements de production, prélèvement d'échantillons de matières premières, mélange de concentration et palettisation, intervention en cas de matières dangereuses, montage et démontage de canalisations de grande taille |
| Hood Type | Entièrement encapsulée |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Dimensions | Grand |
| Comprend | Chaussettes intégrées et rabat sur botte élastique |
| Type de produit | Combinaisons de protection chimique encapsulées pour utilisation avec des systèmes à alimentation en air. |
| Type de couture | Soudées et scellées |
| Modèle | G40T755D |
| Poids (métrique) | 103 gsm |