Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT Ligne d'air soudée par ultrasons et scotchée
Description
Fixé par celui qui le porte et détachable.
- Le débit d'air est réglable de 340 L/min à 590 L/min à une pression de service de 3,5 à 5 bars.
- Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
- Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
- La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
- Différentes manches disponibles, notamment des manchettes doubles et des gants de protection chimique attachés en permanence.
- Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison reste toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal).
- Régulateur monté sur combinaison/ceinture, avec sifflet d'avertissement de faible débit. AVANT STS Le régulateur peut être monté sur la combinaison et retiré pour être réutilisé, à condition que le nettoyage et la décontamination soient autorisés.
- Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
- Bottes chaussettes intégrées avec semelle antidérapante en PVC - Conçues pour permettre le port de chaussures de sécurité souples ou de protection à l'intérieur et offrant une résistance limitée au glissement
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) |
| Couleur | Vert |
| À utiliser avec (application) | Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites, chargement et déchargement d'équipements de production, prélèvement d'échantillons de matières premières, mélange de concentration et palettisation, intervention en cas de matières dangereuses, montage et démontage de canalisations de grande taille |
| Hood Type | Entièrement encapsulée |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Dimensions | Moyen |
| Type de cheville | Bottes chaussettes élastiques intégrées avec semelle antidérapante en PVC |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Type de manchette | Gants de protection chimique à double poignet élastique et à fixation permanente |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |