Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Soudé par ultrasons et rubané G05
Code produit 17140735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2XL
3XL
Grand
L/XL
Moyen
Standard
Conditionnement:
3 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17140735 Standard 3 pièces
17170735 Moyen 3 pièces
17100745 Grand 3 pièces
17130745 L/XL 3 pièces
17160745 2XL 3 pièces
17190745 3XL 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17140735 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur GR40T0075402G05
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AlphaTec™ 4000 AVANT Les G05 soudés par ultrasons et collés avec du ruban adhésif AIRline sont fixés par le porteur et détachables pour être réutilisés le cas échéant. Le débit d'air est réglable de 340 L/min à 590 L/min à une pression de service de 3,5 à 5 bars.
Fixé par celui qui le porte et détachable.
  • Le débit d'air est réglable de 340 L/min à 590 L/min à une pression de service de 3,5 à 5 bars.
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
  • La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
  • Différentes manches disponibles, notamment des manchettes doubles et des gants de protection chimique attachés en permanence.
  • Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison reste toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal).
  • Régulateur monté sur combinaison/ceinture, avec sifflet d'avertissement de faible débit. AVANT STS Le régulateur peut être monté sur la combinaison et retiré pour être réutilisé, à condition que le nettoyage et la décontamination soient autorisés.
  • Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
  • Bottes chaussettes intégrées avec semelle antidérapante en PVC - Conçues pour permettre le port de chaussures de sécurité souples ou de protection à l'intérieur et offrant une résistance limitée au glissement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE CATÉGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5)
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites, chargement et déchargement d'équipements de production, prélèvement d'échantillons de matières premières, mélange de concentration et palettisation, intervention en cas de matières dangereuses, montage et démontage de canalisations de grande taille
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions Standard
Type de cheville Bottes chaussettes élastiques intégrées avec semelle antidérapante en PVC
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Gants de protection chimique à double poignet élastique et à fixation permanente
Jetable Réutilisable
Sexe Unisexe
Type de goulot Capot entièrement encapsulé avec visière
Nbre de poches Aucun
Type de protection CATÉGORIE CE III
Résistance Chimique I Particules I Radioactif I ESD
Type de couture Soudées et scellées