Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline
Code produit 17190785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
3 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17190785 2XL 3 pièces
17170775 Standard 3 pièces
17160785 Très grand 3 pièces
17100785 Moyen 3 pièces
17130785 Grand 3 pièces
17120795 3XL 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17190785 Fournisseur Ansell Code fournisseur GR40T00075606
Expédition estimée: 25-01-2027
Combinaison de protection chimique encapsulée destinée aux systèmes alimentés à adduction/apport d’air.
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules.
  • La conception avec visière panoramique garantit un bon champ de vision pour le porteur.
  • Différentes manches disponibles, notamment des manchettes doubles et des gants de protection chimique attachés en permanence.
  • Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par arrivée d’air et un silencieux SMC garantit que le bruit à l’intérieur de la combinaison est toujours inférieur à 70 dB (même avec un débit d’air maximum).
  • Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse.
  • Chaussettes attachées avec surchaussures élastiques - Les chaussettes sont conçues pour être portées à l’intérieur des bottes de protection chimique avec les surchaussures portées à l’extérieur pour réduire la possibilité d’infiltration de produits chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, de vannes ou de conduites, chargement et déchargement d’équipements de production, prélèvement d’échantillons de matières premières, concentration, mélange et palettisation, réponse aux matières dangereuses, montage et démontage de gros tuyaux
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions 2XL
Type de produit Combinaisons de protection chimique encapsulées pour utilisation avec des systèmes à alimentation en air.
Type de couture Soudées et scellées
Modèle G400756
Poids (métrique) 103 gsm