Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Soudé par ultrasons et rubané G05
Code produit 17190775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2XL
3XL
Grand
L/XL
Moyen
Standard
Conditionnement:
3 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17190775 Standard 3 pièces
17120785 Moyen 3 pièces
17150785 Grand 3 pièces
17180785 L/XL 3 pièces
17110795 2XL 3 pièces
17140795 3XL 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17190775 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur GR40T00075602G05
Expédition estimée: 24-06-2027
AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Soudé par ultrasons et collé avec du ruban adhésif, le G05 est fixé par le porteur et détachable pour une réutilisation si nécessaire. Le débit d'air est réglable de 340 L/min à 590 L/min à une pression de service de 3,5 à 5 bars.
Fixé par celui qui le porte et détachable pour être réutilisé.
  • Le débit d'air est réglable de 340 L/min à 590 L/min à une pression de service de 3,5 à 5 bars.
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • Coutures soudées, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
  • La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
  • Différentes manches disponibles, notamment des manchettes doubles et des gants de protection chimique attachés en permanence.
  • Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison reste toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal).
  • Des soupapes d'expiration fixées à l'arrière de la combinaison permettent au CO2  de s'échapper et d'égaliser la pression à l'intérieur de celle-ci, permettant une liberté de mouvement totale sans risque de pression excessive susceptible d'endommager la combinaison ou de nuire à celui qui la porte.
  • Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
  • Chaussettes intégrées avec rabat élastique sur la botte
    • Les chaussettes sont conçues pour être portées à l'intérieur des bottes de protection chimique, le rabat de la jambe étant porté à l'extérieur afin de réduire les risques de pénétration de produits chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 14605:2005 + A1:2009|Numéro CE|EN 1073-1:2016 + A1:2018|EN 1149-5:2018
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Environnements contaminés | Manipulation de produits chimiques | Remplissage, mélange et chargement de matières premières | Transfert de liquides et de solides | Ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites | Chargement et déchargement d'équipements de production | Prélèvement d'échantillons de matières premières | Mélange de concentration et palettisation | Intervention en cas de matières dangereuses | Montage et démontage de canalisations de grande taille
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions Standard
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de collier Capot encapsulé
Type de manchette Gants de protection chimique à double poignet élastique avec passant pour les doigts et le pouce, fixés de façon permanente
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Systèmes alimentés en air
Sexe Unisexe
Type de goulot Capot entièrement encapsulé
Nbre de poches Aucun
Type de produit Combinaisons de protection chimique encapsulées pour utilisation avec des systèmes à alimentation en air.
Type de protection CATÉGORIE CE III
Résistance Produits chimiques | Particules | Antistatique
Type de couture Soudées et scellées
Stérilité Non stérile
Type de taille Ceinture en sangle polyester avec YKK boucle