Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Soudé par ultrasons et rubané G05
Description
Fixé par celui qui le porte et détachable pour être réutilisé.
- Le débit d'air est réglable de 340 L/min à 590 L/min à une pression de service de 3,5 à 5 bars.
- Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
- La conception panoramique de la visière offre un grand champ de vision
- Différentes manches disponibles, notamment des manchettes doubles et des gants de protection chimique attachés en permanence.
- Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par l'air ambiant et un SMC Le silencieux garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison reste toujours inférieur à 70 dB (même à débit d'air maximal).
- Des soupapes d'expiration fixées à l'arrière de la combinaison permettent au CO2 de s'échapper et d'égaliser la pression à l'intérieur de celle-ci, permettant une liberté de mouvement totale sans risque de pression excessive susceptible d'endommager la combinaison ou de nuire à celui qui la porte.
- Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
- Les chaussettes sont conçues pour être portées à l'intérieur des bottes de protection chimique, le rabat de la jambe étant porté à l'extérieur afin de réduire les risques de pénétration de produits chimiques.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | EN 14605:2005 + A1:2009|CE CATÉGORIE III|EN 1073-1:2016 + A1:2018|EN 1149-5:2018 |
| Couleur | Vert |
| À utiliser avec (application) | Environnements contaminés | Manipulation de produits chimiques | Remplissage, mélange et chargement de matières premières | Transfert de liquides et de solides | Ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites | Chargement et déchargement d'équipements de production | Prélèvement d'échantillons de matières premières | Mélange de concentration et palettisation | Intervention en cas de matières dangereuses | Montage et démontage de canalisations de grande taille |
| Hood Type | Entièrement encapsulée |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Dimensions | 2XL |
| Type de cheville | Chaussettes intégrées avec rabat élastique sur la botte |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Type de collier | Capot encapsulé |
| Type de manchette | Gants de protection chimique à double poignet élastique avec passant pour les doigts et le pouce, fixés de façon permanente |
| Show More |